Läs mer
1-(Boc-amino)cyklopropankarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30336899
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30336899 1 g
1 options
Produktkod. 30336899 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6196451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic Acid
CAS 88950-64-5
Molekylformel C34 H30 F N3 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(Tert-Butoxycarbonylamino)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic Acid, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C34H30FN3O2/c1-40-32(39)33(25-35,37-23-27-14-6-2-7-15-27)22-31-24-38(26-36-31)34(28-16-8-3-9-17-28,29-18-10-4-11-19-29)30-20-12-5-13-21-30/h2-21,23-24,26H,22,25H2,1H3/b37-23+
LEDER COC(=O)C(CF)(Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)\N=C\c5ccccc5
IUPAC-namn metyl 2-[(E)-benzylidenamino]-2-(fluorometyl)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoat
Molekylvikt (g/mol) 531.619
Formel vikt 531.232