Läs mer
1-Boc-azetidin-3-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15439547
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439547 1 g 1g
15459547 250 mg 250mg
15449547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52794.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 177947-96-5 | C9H15NO3 | 185.223 g/mol
1-Boc-azetidin-3-karboxaldehyd används som utgångsmaterial i organisk syntes. Det används också som mellanprodukt i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Boc-azetidin-3-karboxaldehyd används som utgångsmaterial i organisk syntes. Det används också som mellanprodukt i läkemedel.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med vatten och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 177947-96-5
Molekylformel C9H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 185.223
MDL-nummer MFCD06656142
InChI-nyckel JVQOZRRUGOADSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-azetidinecarboxaldehyde, 1-boc-3-formylazetidine, 1-boc-azetidine-3-carboxaldehyde, azetidine-3-carboxaldehyde, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl azetidine-3-carboxaldehyde, 3-formylazetidine-1-carboxylic acid tert-butylester, pubchem10136, 1-boc-3-azetidinecarbaldehyde, 1-boc-3-azetidine carboxaldehyde
PubChem CID 10726182
IUPAC-namn tert-butyl-3-formylazetidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Kokpunkt 77°C to 82°C (2mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.22
Känslighet Air sensitive
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.