Läs mer
1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 11482160
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482160 5 g 5g
15413837 250 mg 250mg
11472160 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482160 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28817.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 142253-55-2 | C9H14NO4 | 200.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142253-55-2
Molekylformel C9H14NO4
Molekylvikt (g/mol) 200.22
MDL-nummer MFCD01860897
InChI-nyckel NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-3-azetidinecarboxylic acid, n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-aze 3-oh, azetidine-1,3-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, n-boc-3-azetidine carboxylic acid
PubChem CID 2755981
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Smältpunkt 98°C to 105°C
IUPAC-namn 1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]azetidin-3-karboxylsyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 201.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.