Läs mer
1-BOC-Azetidine-3-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11946731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11946731 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11946731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442065000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-BOC-Azetidine-3-carboxylic acid
Smältpunkt 105°C to 107°C
CAS 142253-55-2
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel C9H14NO4
MDL-nummer MFCD01860897
Synonym 1-boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-3-azetidinecarboxylic acid, n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-aze 3-oh, azetidine-1,3-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, n-boc-3-azetidine carboxylic acid
InChI-nyckel NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C([O-])=O
IUPAC-namn 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 200.22
Kvantitet 500 mg
PubChem CID 2755981
Formel vikt 201.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder