Läs mer
1-BOC-azetidine-3-methanol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4812595 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15289726
Brand: Thermo Scientific Acros 452090010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142253-56-3
Molekylformel C9H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 187.24
MDL-nummer MFCD06656141
InChI-nyckel HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10583745
IUPAC-namn tert-butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CO)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-BOC-azetidine-3-methanol
Smältpunkt 50°C to 53°C
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Synonym tert-butyl 3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-azetidine-3-yl-methanol, 1-boc-azetidine-3-yl methanol, 1-boc-azetidine-3-ylmethanol, 1-boc-3-hydroxymethyl azetidine, 1-boc-3-azetidinemethanol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinemethanol, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 3-hydroxymethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Kvantitet 1 g
Flampunkt 117°C
Formel vikt 187.24
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Boc-azetidine-3-methanol, 96%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.