Läs mer
1-Boc-D-nipecotic acid, 97%
Produktkod. 15499137
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499137 5 g 5g
15409147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52416.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 163438-09-3 | C11H18NO4 | 228.27 g/mol
1-Boc-D-nipecotinsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Boc-D-nipecotinsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163438-09-3
Molekylformel C11H18NO4
Molekylvikt (g/mol) 228.27
MDL-nummer MFCD02179173
InChI-nyckel NXILIHONWRXHFA-MRVPVSSYSA-M
Synonym r-boc-nipecotic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, r-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, boc-d-nip-oh, r-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-nipecotic acid, d-1-boc-nipecotic acid, n-boc-r-nipecotic acid, r-boc-nip, r-boc-nip-oh
PubChem CID 643516
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-D-nipecotic acid
Kvantitet 5 g
Beilstein 5539297
IUPAC-namn (3R)-1-[(tert-butoxi)karbonyl]piperidin-3-karboxylat
Formel vikt 229.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.