Läs mer
1-Boc-homopiperazine, 98%
Produktkod. 11388656
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388656 5 g 5g
11378656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17728.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112275-50-0 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
1-Boc-homopiperazin används vid syntes av potent antikoagulant. Det används också för att framställa 4-(7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyklohepta[b]kinolin-11-yl)-[1,4]diazepan-1-karboxylsyra-tert-butylester genom reaktion med 11-brom-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyklohepta[.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Boc-homopiperazin används vid syntes av potent antikoagulant. Det används också för att framställa 4-(7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyklohepta[b]kinolin-11-yl)-[1,4]diazepan-1-karboxylsyra-tert-butylester genom reaktion med 11-brom-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyklohepta[.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras under inert gas. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112275-50-0
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.282
MDL-nummer MFCD00276987
InChI-nyckel WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-homopiperazine, 1-boc-hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, 1-boc-1,4-diazepane, n-boc-homopiperazine, boc-hopiz, boc-homopiperazine, n-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, tert-butyl 1-homopiperazinecarboxylate
PubChem CID 2756058
IUPAC-namn tert-butyl-1,4-diazepan-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-homopiperazine
Kokpunkt 90°C (0.5mmHg)
Brytningsindex 1.471
UN-nummer UN2735
Beilstein 7581789
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Densitet 1.016
Kvantitet 5 g
Flampunkt >110°C (230°F)
Formel vikt 200.28
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.