Läs mer
1-Boc-imidazole, 98%
Produktkod. 11350074
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11350074 5 g 5g
11360074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11350074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00506.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 49761-82-2 | C8H12N2O2 | 168.196 g/mol
1-Boc-imidazol används vid framställning av vattenlöslig polyrotaxan, via modifiering avα -cyklodextrin i närvaro av KOH och N,Na-karbonyldiimidazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Boc-imidazol används vid framställning av vattenlöslig polyrotaxan, via modifiering avα -cyklodextrin i närvaro av KOH och N,N′ -karbonyldiimidazol.
Löslighet Löslig i hexan, aceton och DMF
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49761-82-2
Molekylformel C8H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.196
MDL-nummer MFCD00014497
InChI-nyckel MTBKGWHHOBJMHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-imidazole, tert-butyl 1h-imidazole-1-carboxylate, n-tert-butoxycarbonylimidazole, 1-tert-butoxycarbonyl imidazole, 1h-imidazole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, imidazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl imidazolecarboxylate, 1-boc-imidazole, acmc-209ki1, ksc237k5p
PubChem CID 521262
IUPAC-namn tert-butylimidazol-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-imidazole
Smältpunkt 44°C to 48°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 607792
Löslighetsinformation Soluble in hexane,acetone,and DMF.
Formel vikt 168.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.