Läs mer
1-Boc-indole-2-boronic acid, 95%
Produktkod. 11394865
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394865 1 g 1g
11314875 250 mg 250mg
11304875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394865 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18009.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 213318-44-6 | C13H16BNO4 | 261.084 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 213318-44-6
Molekylformel C13H16BNO4
Molekylvikt (g/mol) 261.084
MDL-nummer MFCD02093045
InChI-nyckel SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-indole-2-boronic acid, 1-boc-indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-n-boc-indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-yl-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl indol-2-ylboronic acid, 1-boc-2-indoleboronic acid, n-boc-indol-2-yl boronic acid
PubChem CID 2773302
IUPAC-namn [1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]indol-2-yl]borsyra
LEDER B(C1=CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-indole-2-boronic acid
Smältpunkt ∽85°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 8148683
Formel vikt 261.08
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.