Läs mer
1-Boc-indole, 97%
Produktkod. 11358546
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358546 1 g 1g
11368546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17601.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75400-67-8 | C13H15NO2 | 217.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75400-67-8
Molekylformel C13H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD02093939
InChI-nyckel OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
PubChem CID 3532980
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-indole
Densitet 1.07
Kokpunkt 113°C to 114°C (0.2 mmHg)
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 1 g
Beilstein 4674239
IUPAC-namn tert-butyl-lH-indol-1-karboxylat
Formel vikt 217.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.