Läs mer
1-Boc-indolin-5-boronsyra pinacolester, 97 %
Produktkod. 15495016
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495016 250 mg 250mg
15485758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59436.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 837392-67-3 | C19H28BNO4 | 345,246 g/mol
1-Boc-indolin-5-boronsyra pinacol ester används som desinfektionsmedel, garvningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Boc-indolin-5-boronsyra pinacol ester används som desinfektionsmedel, garvningsmedel.
Löslighet Löslig i diklormetan, etylacetat och metanol
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 837392-67-3
Molekylformel C19H28BNO4
Molekylvikt (g/mol) 345.246
MDL-nummer MFCD12408237
InChI-nyckel OOORQXGLIKPNDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1-n-boc-5-bpin-indoline, amtb776, 1-tert-butoxycarbonyl-5-indolineboronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl indolin-5-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 18451469
IUPAC-namn tert-butyl 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydroindol-1-karboxylat
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslig i dikloretan, etylacetat och metanol.
Formel vikt 345.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.