Läs mer
1-Boc-indolin-7-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480829
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480829 1 g 1g
15400839 250 mg 250mg
15490829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63883.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143262-20-8 | C14H17NO4 | 263.293 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143262-20-8
Molekylformel C14H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 263.293
MDL-nummer MFCD04973983
InChI-nyckel SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-indoline-7-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-7-carboxylic acid, 2,3-dihydro-indole-1,7-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-7-carboxylic acid, n-boc-indoline-7-carboxylicacid, acmc-1c2ys, 1-tert-butoxycarbonyl-7-indolinecarboxylic acid, 1h-indole-1,7-dicarboxylic acid,2,3-dihydro-,1-1,1-dimethylethyl ester, 11bs-2,6-bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-4-hydroxy-dinaphtho 2,1-d:1 inverted exclamation marka,2 inverted exclamation marka-f-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide
PubChem CID 14977845
IUPAC-namn 1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-2,3-dihydroindol-7-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=CC=CC(=C21)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-indoline-7-carboxylic acid
Smältpunkt 182°C (decomposition)
Färg Gult
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 263.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.