Läs mer
1-Boc-isonipecotic acid, 98+%
Produktkod. 11328486
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328486 1 g 1g
11338486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17527.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 84358-13-4 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
Det är en farmaceutisk mellanprodukt. Kamptotecinestern av isonipekotsyra är installerad på en triazin-dendrimer-mellanprodukt erhållen genom en iterativ, skalbar väg för att slutligen ge katjoniska och PEGylerade mål med aktiviteter i cellkultur som är jämförbara med fritt läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en farmaceutisk mellanprodukt. Kamptotecinestern av isonipekotsyra är installerad på en triazin
-dendrimer-mellanprodukt erhållen genom en iterativ, skalbar väg för att slutligen ge katjoniska och PEGylerade mål med aktiviteter i cellkultur som är jämförbara med fritt läkemedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84358-13-4
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.28
MDL-nummer MFCD00076999
InChI-nyckel JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, boc-inp-oh, 1-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, boc-isonipecotic acid, 1-boc-4-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 392871
IUPAC-namn 1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperidin-4-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-isonipecotic acid
Smältpunkt 149°C to 151°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 229.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.