Läs mer
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester, 97+%
Produktkod. 11421020
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421020 25 g 25g
11411020 5 g 5g
2 options
Produktkod. 11421020
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25393.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 142851-03-4 | C13H23NO4 | 257.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142851-03-4
Molekylformel C13H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 257.33
MDL-nummer MFCD01763998
InChI-nyckel MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-boc-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl n-boc-4-piperidinecarboxylate, n-boc-4-carbethoxy piperidine, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ethyl n-boc-isonipecotate, ethyl 1-boc-piperidine-4-carboxylate, dimethylethyl piperidinedicarboxylic acid ethyl ester, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-boc-isonipecotic acid ethyl ester
PubChem CID 2758812
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl 4-O-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Densitet 1.046
Kokpunkt 120°C to 135°C (0.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 25 g
Formel vikt 257.33
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.