Läs mer
1-Boc-L-nipekotinsyra, 97 %
Produktkod. 15499327
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499327 5 g 5g
15409337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52575.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 88495-54-9 | C11H19NO4 | 229,276 g/mol
1-Boc-L-nipekotsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Boc-L-nipecotinsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88495-54-9
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.276
MDL-nummer MFCD02179172
InChI-nyckel NXILIHONWRXHFA-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, l-1-boc-nipecotic acid, s-boc-nipecotic acid, boc-s-nipecotic acid, boc-s-nip-oh, s-boc-nip, s-n-boc-nipecotic acid, boc-nip-oh
PubChem CID 6951168
IUPAC-namn (3S)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperidin-3-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Boc-L-nipecotic acid
Smältpunkt 165°C to 169°C
Kvantitet 5 g
Optisk rotation +57° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 229.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.