Läs mer
1-Boc-N-Fmoc-L-tryptofan, 97 %
Produktkod. 15436048
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436048 5 g 5g
15446048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59663.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
CAS: 143824-78-6 | C31H30N2O6 | 526,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143824-78-6
Molekylformel C31H30N2O6
Molekylvikt (g/mol) 526.59
MDL-nummer MFCD00153366
InChI-nyckel ADOHASQZJSJZBT-SANMLTNESA-N
Synonym fmoc-trp boc-oh, fmoc-l-trp boc-oh, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n1-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-trp boc, pubchem10048, 1-boc-n-fmoc-l-tryptophan, ksc910o8t, n1-boc-nalpha-fmoc-l-tryptophan
PubChem CID 9849766
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan
Smältpunkt ∽97°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 7698009
Känslighet Moisture sensitive
Optisk rotation −21° (c=1 in DMF)
IUPAC-namn 3-{1-[(tert-butoxi)karbonyl]-1H-indol-3-yl}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)propansyra
Formel vikt 526.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.