Läs mer
1-Boc-piperazin, 99 %
Produktkod. 11398076
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398076 25 g 25g
11378076 1 g 1g
11388076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13363.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 57260-71-6 | C9H19N2O2 | 187,26 g/mol
1-Boc-piperazin är användbart för framställning av (m-fenoxi)fenylsubstituerade piperazinderivat. Det används också vid syntes av indazol-DNA-gyras-hämmare. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av alfa,beta-poly(2-oxazolin) lipopolymerer genom levande katjonisk ringöppningspolymerisation. Det är också involverat i Buchwald-Hartwig-kopplingsreaktioner med arylhalogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Boc-piperazin är användbar för framställning av (m-fenoxi)fenylsubstituerade piperazinderivat. Det används också vid syntes av indazol-DNA-gyras-hämmare. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av alfa,beta-poly(2-oxazolin) lipopolymerer genom levande katjonisk ringöppningspolymerisation. Det är också involverat i Buchwald-Hartwig-kopplingsreaktioner med arylhalogenider.
Löslighet Löslig i
etylacetat, metanol och vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57260-71-6
Molekylformel C9H19N2O2
Molekylvikt (g/mol) 187.26
MDL-nummer MFCD00075265
InChI-nyckel CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-boc-piperazine, n-boc-piperazine, 1-n-boc-piperazine, tert-butyl 1-piperazinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperazine, n-t-butoxycarbonylpiperazine, boc-piperazine, n-tert-butoxycarbonylpiperazine, piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 143452
IUPAC-namn tert-butylpiperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-piperazine
Smältpunkt 44 °C till 48 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 879985
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i etylacetat, metanol och vatten.
Formel vikt 186.26
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.