Läs mer
1-Boc-piperidin-4-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15439577
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439577 1 g 1g
15459577 250 mg 250mg
15449577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52813.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137076-22-3 | C11H19NO3 | 213.28 g/mol
1-Boc-piperidin-4-karboxaldehyd används som reaktant för syntes av Pim-1-hämmare, selektiva GPR119-agonister för typ II-diabetes, M-tropic (R5) HIV-1-replikationshämmare, HDAC-hämmare och selektiva 5-HT6-antagonister. Det används också som reaktant för trekomponents vinylogena Mannich-reaktioner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Boc-piperidin-4-karboxaldehyd används som reaktant för syntes av Pim-1-hämmare, selektiva GPR119-agonister för typ II-diabetes, M-tropic (R5) HIV-1-replikationshämmare, HDAC-hämmare och selektiva 5-HT6-antagonister. Det används också som reaktant för trekomponents vinylogena Mannich-reaktioner
. Löslighet
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137076-22-3
Molekylformel C11H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 213.28
MDL-nummer MFCD02179019
InChI-nyckel JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-4-formylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-piperidine-4-carboxaldehyde, n-boc-4-formylpiperidine, n-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-tert-butoxycarbonyl-4-formylpiperidine, 4-formyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-piperidine-4-carbaldehyde, 4-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1514430
IUPAC-namn tert-butyl-4-formylpiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 213.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.