Läs mer
1-BOC-Piperidine, 97%
Produktkod. 10199349 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10199349 5 g Glasflaska 5g
10109359 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10199349 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438080050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75844-69-8 | C10H19NO2 | 185.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75844-69-8
Molekylformel C10H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 185.27
InChI-nyckel RQCNHUCCQJMSRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-piperidine, n-boc-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl piperidinecarboxylate, boc-piperidine, n-boc piperidine, pubchem7258, n-boc tetrahydropyridine
PubChem CID 7010304
IUPAC-namn tert-butylpiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-BOC-Piperidine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 58°C (0.3 Mbar)
Flampunkt 86°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 185.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Boc-piperidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.