Läs mer
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15475287
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15475287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32553.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161282-57-1
Molekylformel C10H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 195.218
MDL-nummer MFCD03086220
InChI-nyckel NSHLHMBABZKJHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-formyl-1h-pyrrole-1-carboxylate, n-boc-pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formyl-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20ak5v, n-boc-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-boc-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-t-butoxycarbonyl pyrrole-2-carbaldehyde, tert-butyl 2-methanoylpyrrole-1-carboxylate
PubChem CID 5057005
IUPAC-namn tert-butyl 2-formylpyrrole-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 49°C to 52°C
Flampunkt 107.0°C (225°F)
Kvantitet 25 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 195.22
Procent renhet 98%