Läs mer
(+/-)-1-Boc-pyrrolidine-2-methanol, 98%
Produktkod. 15455547
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455547 5 g 5g
15445547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32786.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 170491-63-1 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170491-63-1
Molekylformel C10H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 201.266
MDL-nummer MFCD01456556
InChI-nyckel BFFLLBPMZCIGRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-dl-prolinol, 2-hydroxymethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-hydroxymethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, 2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, r-1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-dl-prolinol
PubChem CID 550865
IUPAC-namn tert-butyl-2-(hydroximetyl)pyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Boc-pyrrolidine-2-methanol
Smältpunkt 52°C to 54°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 201.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.