Läs mer
1-Boc-pyrrolidin-3-karboxylsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494490
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494490 250 mg 250mg
11404500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494490 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50080.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59378-75-5 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59378-75-5
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.249
MDL-nummer MFCD02179181
InChI-nyckel HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-beta-proline, pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 3-carboxy-1-boc-pyrrolidine, 1-tert-butoxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-belta-proline, boc-1-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
PubChem CID 2760529
IUPAC-namn 1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-3-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Smältpunkt 128°C to 137°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.