Läs mer
1-Boc-pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328446
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328446 5 g 5g
11318446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17475.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 86953-79-9 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86953-79-9
Molekylformel C9H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 171.24
MDL-nummer MFCD00216581
InChI-nyckel LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-pyrrolidine, n-boc-pyrrolidine, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-butyl ester, boc-pyrrolidine, acmc-20aivt, pubchem9422, 1-boc-3-hydropyrrolidine
PubChem CID 643455
IUPAC-namn tert-butylpyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-pyrrolidine
Densitet 0.977
Kokpunkt 130 °C (20 mmHg)
Flampunkt 86 °C (186 °F)
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 5 g
Beilstein 4664750
Formel vikt 171.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.