Läs mer
Sartorius 1 gren Microsart™ Fördelare
Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Biosart 100 grenrör
Biosart 250 grenrör
Microsart Trattgrenrör
Beskrivning
- 100 % rostfritt stål för minimerad rengöring
- Full autoklaverbarhet utan demontering
- Steril ventilation i kritiska applikationer
- Minskad risk för sekundär kontaminering
- Snabbkopplingsadaptrar för snabb anslutning av slangar och snabb sammankoppling av 2 grenrör
- Låg arbetshöjd för ergonomiskt arbete i laminärt flöde
- Detekterar och kvantifierar mikroorganismer i vätskeprover exakt
- Vald metod för vätsketestning
- Ger pålitliga och reproducerbara resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | Grenrör |
| För användning med (utrustning) | Biosart 100 Monitor |
| Material | Rostfritt stål |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 1 |
| Typ | Biosart 100 grenrör |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
| Längd (metrisk) | 176 mm |
| Bredd (metrisk) | 98 mm |
| Visa mer |