Läs mer
1-Bromo-1,1-dichloro-2-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-1,1-dichloro-2-propanone |
| CAS | 1751-16-2 |
| Molekylformel | C3 H3 Br Cl2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Bromo-1,1-dichloro-2-propanone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrCl2O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| LEDER | CC(=O)C(Cl)(Cl)Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1-dichloropropan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.87 |
| Formel vikt | 203.8744 |