Läs mer
1-Brom-1-kloretan, 98 %
Produktkod. 11361427
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361427 2 g 2g
11371427 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01910.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 593-96-4 | C2H4BrCl | 143,408 g/mol
1-Brom-1-kloretan används som lösningsmedel och som mellanprodukt för organisk syntes. Den används som rökgas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Brom-1-kloretan används som lösningsmedel och som mellanprodukt för organisk syntes. Den används som rökgas.
Löslighet
Svår i blandning.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-96-4
Molekylformel C2H4BrCl
Molekylvikt (g/mol) 143.408
MDL-nummer MFCD00018842
InChI-nyckel QMSVNDSDEZTYAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ch3chclbr, ethane, 1-bromo-1-chloro, bromochloroethane, ethane, bromochloro, bromochloroethan, chlorobromoethane, bromo-chloroethane, 1-bromochoroethane, bromo chloro ethane, acmc-20aoxm
PubChem CID 11654
IUPAC-namn 1-brom-1-kloretan
LEDER CC(Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-1-chloroethane
Densitet 1.667
Kokpunkt 82 °C till 83 °C
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1730843
Löslighetsinformation Svårt i mixen.
Formel vikt 143.42
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.