Läs mer
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene |
| CAS | 444581-46-8 |
| Molekylformel | C8H7F2Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CC(C1=CC=CC=C1Br)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.04 |
| Formel vikt | 219.9699 |