Läs mer
1-Bromo-2,2-dimetylpropan, TRC
Produktkod. 30346618
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30346618 250 mg
1 options
Produktkod. 30346618 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB391975250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
CAS 630-17-1
Molekylformel C5H11Br
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,2-Dimethyl-1-bromopropane, 2,2-Dimethylpropyl bromide, Neopentyl bromide
InChI formel InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)CBr
IUPAC-namn 1-brom-2,2-dimetylpropan
Molekylvikt (g/mol) 151.04
Formel vikt 150.0044