Läs mer
1-Bromo-2-(2-metoxyetoxi)etan, 90 %, stabiliserat med natriumkarbonat
Produktkod. 10417602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10417602 10 g Glasflaska 10g
10008901 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10417602 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370980100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 54149-17-6 | C5H11BrO2 | 183,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54149-17-6
Molekylformel C5H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 183.05
MDL-nummer MFCD00000238
InChI-nyckel HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
PubChem CID 123532
LEDER COCCOCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Namnnotering 90%
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3470g/mL, 1.347
Flampunkt 73 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(OCH2CH2)2Br
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 1-brom-2-(2-metoxietoxi)etan
Stabilisator 0,1 % natriumkarbonat
Formel vikt 183.04
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.