Läs mer
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane, tech. 90%, stab. with sodium carbonate
Produktkod. 11337435
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337435 5 g 5g
11347435 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05406.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54149-17-6 | C5H11BrO2 | 183.05 g/mol
1-Bromo-2-(2-metoxietoxi)etan är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Brom-2-(2-metoxietoxi)etan är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54149-17-6
Molekylformel C5H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 183.05
MDL-nummer MFCD00000238
InChI-nyckel HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
PubChem CID 123532
IUPAC-namn 1-(2-brometoxi)-2-metoxietan
LEDER COCCOCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Namnnotering stabilized with sodium carbonate
Densitet 1.347
Kokpunkt 156°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 5 g
Beilstein 2069579
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 183.05
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.