missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromo-2-(2-propen-1-yloxy)-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-(2-propen-1-yloxy)-benzene |
| CAS | 60333-75-7 |
| Molekylformel | C9H9BrO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-(2-propenyloxy)-benzene, 1-(Allyloxy)-2-bromobenzene, 1-Bromo-2-allyloxybenzene, Allyl 2-bromophenyl Ether, Allyl o-Bromophenyl Ether, o-(Allyloxy)bromobenzene, o-Bromophenyl Allyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h2-6H,1,7H2 |
| LEDER | Brc1ccccc1OCC=C |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-prop-2-enoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vikt | 211.9837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?