Läs mer
1-Bromo-2,3,4,5-tetrachlorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2,3,4,5-tetrachlorobenzene |
| CAS | 1125-52-6 |
| Molekylformel | C6HBrCl4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6HBrCl4/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H |
| LEDER | Clc1cc(Br)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,3,4,5-tetrachlorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.79 |
| Formel vikt | 291.8016 |