Läs mer
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorbensen, 98 %
Produktkod. 11491317
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491317 1 g 1g
11401327 5 g 5g
11411327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24265.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1559-88-2 | C6HBrF4 | 228,97 g/mol
1-brom-2,3,5,6-tetrafluorbensen används för att framställa 1,2,4,5-tetrafluoro-3-hept-1-ynyl-bensen. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobensen används för att producera 1,2,4,5-tetrafluoro-3-hept-1-ynyl-bensen. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1559-88-2
Molekylformel C6HBrF4
Molekylvikt (g/mol) 228.97
MDL-nummer MFCD00000308
InChI-nyckel YHAFCGSUIAFUCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluorbenzene, benzene, 3-bromo-1,2,4,5-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro bromobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobromo benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-bromobenzene, pubchem2196, acmc-1bwvg
PubChem CID 73794
IUPAC-namn 3-brom-1,2,4,5-tetrafluorbensen
LEDER FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Densitet 1.883
Kokpunkt 142 °C till 144 °C
Flampunkt 53 °C (129 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 228.98
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.