Läs mer
1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene, 99%
Produktkod. 11391277
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391277 5 g 5g
11381277 1 g 1g
11301287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11391277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01465.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1646-53-3 | C10H13Br | 213.118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1646-53-3
Molekylformel C10H13Br
Molekylvikt (g/mol) 213.118
MDL-nummer MFCD00000070
InChI-nyckel WJKBPTLQJXKEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromodurene, 3-bromodurene, 1-bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene, benzene, 3-bromo-1,2,4,5-tetramethyl, bromdurol, duryl bromide, bromodurene, pract., acmc-1bz04, 2,3,5,6-tetramethylbromobenzene, 1-bromo-2,5,6-tetramethylbenzene
PubChem CID 74240
IUPAC-namn 3-brom-1,2,4,5-tetrametylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1C)Br)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kokpunkt 115°C to 120°C (5 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2207158
Formel vikt 213.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.