Läs mer
1-Brom-2,3-diklorbensen, 98 %
Produktkod. 11474977
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474977 100 g 100g
11464977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21904.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56961-77-4 | C6H3BrCl2 | 225,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56961-77-4
Molekylformel C6H3BrCl2
Molekylvikt (g/mol) 225.89
MDL-nummer MFCD00000536
InChI-nyckel HVKCZUVMQPUWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3-dichloro, benzene, bromodichloro, 2,3-dichloro-1-bromobenzene, 1-bromo-2,3-dichloro-benzene, attercop-chm at113305, bromodichlorobenzene, pubchem3607, monobromodichlorobenzene, acmc-209lv2
PubChem CID 42066
IUPAC-namn 1-brom-2,3-diklorbensen
LEDER ClC1=CC=CC(Br)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene
Smältpunkt 56°C to 60°C
Kokpunkt 243°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2246806
Formel vikt 225.91
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.