Läs mer
1-Bromo-2,3-difluorobenzene, 98%
Produktkod. 11497184
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497184 1 g 1g
11407194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497184 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21585.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38573-88-5 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38573-88-5
Molekylformel C6H3BrF2
Molekylvikt (g/mol) 192.991
MDL-nummer MFCD00061136
InChI-nyckel RKWWASUTWAFKHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluorobromobenzene, 2,3-difluorobrmorobenzene, 1-bromo-2,3-difluoro-benzene, 3-bromo-1,2-difluorobenzene, difluorobromobenzene, pubchem1041, acmc-1aibi, 2,3-diflurobromobenzene, 2,3-difluorophenyl bromide, 2,3-difluoro-1-bromobenzene
PubChem CID 2733260
IUPAC-namn 1-brom-2,3-difluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Densitet 1.724
Kokpunkt 69°C to 70°C (12 mmHg)
Flampunkt 61°C (141°F)
Brytningsindex 1.509
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.99
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.