Läs mer
1-Brom-2,3-dimetylbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethyl Bromobenzene |
| CAS | 576-23-8 |
| Molekylformel | C8 H9 Br |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,3-Dimethyl Bromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | CC1=C(C(=CC=C1)Br)C |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,3-dimetylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.0611 |
| Formel vikt | 183.9888 |