Läs mer
1-Brom-2,3-dimetylbensen, TRC
Produktkod. 30344209
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30344209 1 g
1 options
Produktkod. 30344209 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6857601G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethyl Bromobenzene
CAS 576-23-8
Molekylformel C8 H9 Br
Kvantitet 1 g
Synonym 2,3-Dimethyl Bromobenzene
InChI formel InChI=1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)Br)C
IUPAC-namn 1-bromo-2,3-dimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 185.0611
Formel vikt 183.9888