Läs mer
1-Bromo-2,4,5-trichlorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2,4,5-trichlorobenzene |
| CAS | 29682-44-8 |
| Molekylformel | C6H2BrCl3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Bromo-2,4,5-trichlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2BrCl3/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H |
| LEDER | ClC1=C(Br)C=C(Cl)C(Cl)=C1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,4,5-trichlorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.34 |
| Formel vikt | 257.8405 |