Läs mer
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15512293 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15512293 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15512293 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271161000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
CAS 327-52-6
Smältpunkt -19.0°C
Densitet 1.8020g/mL, 1.802
Kokpunkt 143.0°C to 144.0°C
Flampunkt 55°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Molekylformel C6H2BrF3
Linjär formel BrC6H2F3
Brytningsindex 1.4850 to 1.4870
Kvantitet 100 g
Beilstein 05,679
Synonym 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
IUPAC-namn 1-bromo-2,4,5-trifluorobenzene
Molekylvikt (g/mol) 210.98
PubChem CID 67597
Formel vikt 210.98
Procent renhet 98%