Läs mer
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10093240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
:
Glass bottle; 5g
Produktkod.
10093240 Glass bottle; 5g
1 options
Produktkod. 10093240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271160050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2, 4, 5-trifluorobenzene
Namnnotering 99%
CAS 327-52-6
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.8020g/mL, 1.802
Kokpunkt 143.0°C to 144.0°C
Flampunkt 55°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H2BrF3
Linjär formel BrC6H2F3
Brytningsindex 1.4850 to 1.4870
MDL-nummer MFCD00000306
Kvantitet 5g
Beilstein 05, 679
Synonym 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
IUPAC-namn 1-bromo-2,4,5-trifluorobenzene
Molekylvikt (g/mol) 210.98
PubChem CID 67597
Formel vikt 210.98
Procent renhet 98%