Läs mer
1-brom-2,4,5-trifluorbensen, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15502293 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15502293 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15502293 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271160250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
CAS 327-52-6
Smältpunkt -19.0°C
Densitet 1.8020g/mL, 1.802
Kokpunkt 143.0°C to 144.0°C
Flampunkt 55°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Molekylformel C6H2BrF3
Linjär formel BrC6H2F3
Brytningsindex 1.4850 to 1.4870
Kvantitet 25 g
Beilstein 05,679
Synonym 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
IUPAC-namn 1-brom-2,4,5-trifluorbensen
Molekylvikt (g/mol) 210.98
PubChem CID 67597
Formel vikt 210.98
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.