Läs mer
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene |
| CAS | 2367-76-2 |
| Molekylformel | C6H2BrF3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2BrF3/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H |
| LEDER | Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,3,5-trifluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.98 |
| Formel vikt | 209.9292 |