Läs mer
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11430498
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430498 5 g 5g
11420498 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24630.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 327-75-3
Molekylformel C8H3BrF6
Molekylvikt (g/mol) 293.01
MDL-nummer MFCD00074904
InChI-nyckel QDEJWLIKRLJYEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 4-bromo-1,3-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-4-bromobenzene, 2,4-ditrifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis-trifluoromethylbromobenzene, fxffr be exfff, pubchem8494
PubChem CID 136164
IUPAC-namn 1-bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Densitet 1.738
Kokpunkt 163°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 5 g
Beilstein 6208648
Formel vikt 293.01
Procent renhet 97%