Läs mer
1-Brom-2,4-diklorbensen, 98 %
Produktkod. 11455033
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455033 5 g 5g
11465033 25 g 25g
11475033 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455033 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12298.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 1193-72-2 | C6H3BrCl2 | 225,894 g/mol
1-brom-2,4-diklorbensen används för att framställa 2,4,4'-triklor-bifenyl. Denna reaktion kommer att behöva aq. Na2CO3 och lösningsmedel dioxan, etanol. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-brom-2,4-diklorbensen används för att producera 2,4,4′ -trikloro-bifenyl. Denna reaktion kommer att behöva aq. Na2CO3 och lösningsmedel dioxan, etanol. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-72-2
Molekylformel C6H3BrCl2
Molekylvikt (g/mol) 225.894
MDL-nummer MFCD00018333
InChI-nyckel ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobromobenzene, bromo 2--4-dichlorobenzene, 1-bromo-2,4-dichloro-benzene, benzene, 1-bromo-2,4-dichloro, pubchem3608, 2,4-dichlorobromobenze, 2,4-dichloro-bromobenzene, acmc-209a2k, 2,4-dichloro-1-bromobenzene, ksc490m9l
PubChem CID 70947
IUPAC-namn 1-brom-2,4-diklorbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Smältpunkt 26°C to 27°C
Kokpunkt 235°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1635733
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 225.91
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.