Läs mer
1-Brom-2,4-difluorbensen, 98+%
Produktkod. 10752851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10752851 10 mL Glasflaska 10ml
10114670 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10752851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 249360100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 348-57-2 | C6H3BrF2 | 192,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-57-2
Molekylformel C6H3BrF2
Molekylvikt (g/mol) 192.99
MDL-nummer MFCD00000330
InChI-nyckel MGHBDQZXPCTTIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro, 1-bromo-2,4-difluoro-benzene, bromo-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluoro-1-bromobenzene, attercop-chm at130629, fr cf de, pubchem2301, 2.4-difluorobromobenzene, acmc-1adm3
PubChem CID 67674
IUPAC-namn 1-brom-2,4-difluorbensen
LEDER FC1=CC=C(Br)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2, 4-difluorobenzene
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -4°C
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.7080g/mL, 1.708
Kokpunkt 145°C
Flampunkt 51°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H3F2
Brytningsindex 1.5040 to 1.506
Kvantitet 10 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 192.99
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.