Läs mer
1-Brom-2,4-difluorbensen, 98+%
Produktkod. 11488046
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488046 500 g 500g
11468046 25 g 25g
11478046 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14098.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 348-57-2 | C6H3BrF2 | 192,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-57-2
Molekylformel C6H3BrF2
Molekylvikt (g/mol) 192.99
MDL-nummer MFCD00000330
InChI-nyckel MGHBDQZXPCTTIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro, 1-bromo-2,4-difluoro-benzene, bromo-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluoro-1-bromobenzene, attercop-chm at130629, fr cf de, pubchem2301, 2.4-difluorobromobenzene, acmc-1adm3
PubChem CID 67674
IUPAC-namn 1-brom-2,4-difluorbensen
LEDER FC1=CC=C(Br)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Smältpunkt -4°C
Densitet 1.708
Kokpunkt 145°C to 146°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1680892
Formel vikt 192.99
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.