missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromo-2,4-difluorobenzene-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2,4-difluorobenzene-D3 |
| CAS | 1219803-87-8 |
| Molekylformel | C6 D3 Br F2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Bromo-2,4-difluorobenzene-d3, 1-Bromo-2,4-difluorobenzene-3,5,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3BrF2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c(F)c([2 H])c1F |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,3,5-trideuterio-4,6-difluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.0073 |
| Formel vikt | 194.9574 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?