Läs mer
1-Brom-2,4-difluorbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2,4-difluorobenzene |
| CAS | 348-57-2 |
| Molekylformel | C6H3BrF2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,4-Difluoro-1-bromobenzene, 2,4-Difluorobromobenzene, 2,4-Difluorophenyl Bromide, 3-Bromo-2,6-difluorobenzene, 4-Bromo-1,3-difluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrF2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(Br)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,4-difluorbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.99 |
| Formel vikt | 191.9386 |