Läs mer
1-Brom-2,4-dimetoxibensen, 98 %
Produktkod. 11437087
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437087 100 g 100g
11427087 25 g 25g
11447087 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14439.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17715-69-4 | C8H9BrO2 | 217,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17715-69-4
Molekylformel C8H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 217.06
MDL-nummer MFCD00009844
InChI-nyckel NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
PubChem CID 87266
IUPAC-namn 1-brom-2,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
Smältpunkt 24 °C till 26 °C
Densitet 1.496
Kokpunkt 153 °C till 155 °C (18 mmHg)
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Brytningsindex 1.572
Kvantitet 100 g
Beilstein 1867593
Formel vikt 217.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.